Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amlodipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)COCCN)C(=O)OCC.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C20H23ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
BWAQLJHPVPAANJ-WLHGVMLRSA-N
General description
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Er wird außerdem zur Herstellung von Standardlösung für die Analyse von organischen Verunreinigungen in Tabletten und Kapseln gemäß den USP-Monografien mittels Flüssigchromatografie (LC) in Kombination mit UV-Nachweis eingesetzt, zum Beispiel für Folgendes:
- Amlodipin- und Benazeprilhydrochlorid-Kapseln
- Amlodipin- und Valsartan-Tabletten
- Amlodipin-, Valsartan- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
- Amlodipin- und Olmesartanmedoxomil-Tabletten
- Amlodipin- und Atorvastatin-Tabletten
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family amlodipine | API family amlodipine | API family amlodipine | API family amlodipine |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amlodipin-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1029512-25MG | 04061835345892 |