Fortfahren mit
1374500
USP
Maleinsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
300 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.350,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605762
€ 1.350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
maleic acid
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
USP
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: 788 g/L at 20 °C, 1-propanol: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: insoluble, methanol: freely soluble
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M01000008.1705892816
Maleic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374500
Maleic acid
Maleic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0100000
Maleic acid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
form
crystalline powder
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Malic Acid
United States Pharmacopeia, 5869-5869 (2020)
Alanine
United States Pharmacopeia, 40(2), 101-101 (2020)
Aspartic Acid
United States Pharmacopeia, 42(2), 386-386 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1374500-300MG04061838731791