Merck
8.17058
SAFC
Maleinsäure
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
cis-Butendisäure, Toxilsäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.07
Beilstein:
605762
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-742-5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
Form
solid
Wirksamkeit
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH-Wert
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Löslichkeit
478.8 g/L
Dichte
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
V: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Maleinsäure wird in der Regel als pH-Einstellmittel oder Puffermittel in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt. Maleinsäure Emprove® Essential wird hauptsächlich in stark regulierten pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.