Fortfahren mit
1374259
USP
Magnesium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Magnesium citrate (3:2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 480,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10Mg3O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium citrate
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;;3*+2/p-6
InChI key
PLSARIKBYIPYPF-UHFFFAOYSA-H
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Magnesium citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108697913742811133591
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
API family
magnesium citrate
API family
magnesium citrate
API family
magnesium oxide
API family
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)