Fortfahren mit
1279826
USP
Fluoxetine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)-amin -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fluoxetine
manufacturer/tradename
USP
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
InChI key
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fluoxetine Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluoxetine Hydrochloride
  • Fluoxetine Tablets
  • Olanzapine and Fluoxetine Capsules
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoxetine Related Compound B
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1279826-5ML04061837842863