Fortfahren mit
1279804
USP
Fluoxetin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-N-Methyl-γ-[4-(trifluormethyl)-phenoxy]-benzolpropanamin -hydrochlorid, LY-110,140 -hydrochlorid, Prozac®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F3NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluoxetine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Application
Fluoxetine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluoxetine Tablets
  • Fluoxetine Delayed-Release Capsules
  • Olanzapine and Fluoxetine Capsules
  • Fluoxetine Oral Solution
  • Fluoxetine Capsules
Biochem/physiol Actions
Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer; Antidepressivum.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
Verkauf lizenziert von Eli Lilly and Company.
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR139434012343290
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
-
API family
fluoxetine
API family
fluoxetine
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoxetin -hydrochlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)