Fortfahren mit
1234307
USP
Eicosapentaensäureethylester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäureethylester, Ethylicosapentat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 895,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.50
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 895,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eicosapentaenoic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChI key
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Eicosapentaensäureethylester, USP-Referenzstandard, eignet sich zur Verwendung in speziellen USP-Arzneibuchtests und -Assays.
Er wird auch zum Herstellen einer Standardlösung für den Assay und die Profilerstellung von Omega-Fettsäuren mittels Gaschromatografie in Kombination mit einem Flammenionisationsdetektor (GC-FID) gemäß den nachstehenden Monografien und allgemeinen Kapiteln des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • Omega-3-AcidEthyl Esters Capsules
  • 〈401〉 Fats and fixed oils
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung jeglicher Krankheiten verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1790E00850001224620
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
API family
eicosapentaenoic acid
API family
eicosapentaenoic acid
API family
eicosapentaenoic acid
API family
docosahexaenoic acid ethyl ester
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eicosapentaensäureethylester
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>320.0 °F
flash_point_c
> 160 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)