Merck
PHR1790
Supelco
Eicosapentaensäure-Ethylester
Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
Synonym(e):
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäureethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.50
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. E0085000
traceable to USP 1234307
API-Familie
eicosapentaenoic acid
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChIKey
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat entnommen werden.
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Docosahexaensäure-ethylester ist der Ethylester der Docosahexaensäure, die eine essenzielle Omega-3-Fettsäure ist.
Anwendung
Dieser pharmazeutische Sekundärstandard kann auch in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:
  • Entwicklung und Validierung eines Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie(RP-HPLC-MS/MS)-Verfahrens zur Bestimmung von Eicosapentaensäure und Docosahexansäure in ihren Ethylesterformen
  • Trennung von Eicosapentaensäure- und Docosahexansäure-ethylestern mit Simulated-Moving-Bed(SMB)-Chromatographie
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC2773“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>320.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 160 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)