Fortfahren mit
1213001
USP
Dinoprosttromethamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Prostaglandin F Tris-salz, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-diensäure Tris-salz, PGF−Tris
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5 · C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4087514
€ 3.430,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dinoprost
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dinoprost tromethamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dinoprost Tromethamine Injection
Biochem/physiol Actions
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Eine positive Rückkopplung zwischen Endometrium PG F und lutealem Oxytocin ist verantwortlich für den Abschluss der Luteolyse.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Stimuliert außerdem die Kontraktion der glatten Muskulatur, beispielsweise in den Bronchien, mit möglicher Beteiligung an Asthma. Dieser Effekt wird zumindest teilweise durch Tachykinin-Freisetzung vermittelt.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D225500010965091698002
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
dinoprost
API family
dinoprost
API family
carboprost
API family
tromethamine, trometamol
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1213001-50MG04061833849880