Fortfahren mit
D2255000
Dinoprost-Trometamol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Prostaglandin F Tris-salz, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-diensäure Tris-salz, PGF−Tris
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5 · C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4087514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dinoprost
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Dinoprost trometamol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Eine positive Rückkopplung zwischen Endometrium PG F und lutealem Oxytocin ist verantwortlich für den Abschluss der Luteolyse.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Stimuliert außerdem die Kontraktion der glatten Muskulatur, beispielsweise in den Bronchien, mit möglicher Beteiligung an Asthma. Dieser Effekt wird zumindest teilweise durch Tachykinin-Freisetzung vermittelt.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1213001D2250000Y0000475
Dinoproston European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2250000
Dinoproston
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGER3(5733), PTGER4(5734)
Gene Information
-
API family
dinoprost
API family
dinoprost
API family
dinoprostone
API family
carboprost
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)