Fortfahren mit
1162432
USP
Daidzin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Daidzin, 4′,7-Dihydroxyisoflavon-7-glucosid, Daidzein-7-O-β-D-glucopyranosid, Daidzein-7-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
59741
€ 1.020,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
daidzin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Daidzin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Astragalus Root
  • Astragalus Root Dry Extract
  • Astragalus Root Powder
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
Biochem/physiol Actions
Daidzin war das wirksamste Isoflavonglykosid, das bei der Modulation der Differenzierung von Stromazellen des Knochenmarks in Richtung Osteoblasten und weg von Adipozyten getestet wurde.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR262342926PHL89182
Daidzin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162432
Daidzin
Daidzin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2623
Daidzin
Daidzin analytical standard
Supelco
42926
Daidzin
Daidzin phyproof® Reference Substance
PHL89182
Daidzin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
daidzin
API family
daidzin
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1162432-30MG04061833842836