Fortfahren mit
1121038
USP
8-Chlortheophyllin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
8-Chlor-1,3-dimethyl-2,6-(1H,3H)-purin-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 547,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 547,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
theophylline
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
8-Chlorotheophylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimenhydrinate
  • Dimenhydrinate Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
166761913491491138314
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1121038-200MG04065266275544