Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 x 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 274,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
theophylline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Theophyllin-Schmelzpunktstandard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
58-55-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?