Fortfahren mit
1121005
USP
Chlorothiazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Chlor-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClN3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorothiazide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI key
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der ausstellenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der ausstellenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Chlorthiazid ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Benazeprilhydrochlorid- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Bisoprololfumarat- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Candesartan-Cilexetil- und Hydrochlorthiazid-Tabletten
  • Chlorthiazid
  • Chlorthiazid kombinierte Lösung zum Einnehmen
  • Chlorthiazid-Suspension zum Einnehmen
  • Chlorthiazidnatrium zur Injektion
Einer der ersten in der Gruppe der Thiazid-Diuretika.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C17000001314009PHR1179
Chlorothiazid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C1700000
Chlorothiazid
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
chlorothiazide
API family
chlorothiazide
API family
hydrochlorothiazide
API family
chlorothiazide
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorothiazid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)