Merck
C1700000
Chlorothiazid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Chlor-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClN3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorothiazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChIKey
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A3(6559)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Einer der ersten in der Gruppe der Thiazid-Diuretika.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Krzysztof J Paluch et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 42(3), 220-229 (2010-12-01)
Chlorothiazide (CTZ) is a poorly soluble diuretic agent. The aim of the present work was to produce and characterise a potassium salt form of chlorothiazide which has the potential advantages of improved aqueous solubility and potassium supplementation. A number of
L P Brion et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD001454-CD001454 (2008-02-07)
Lung edema may complicate respiratory distress syndrome (RDS) in preterm infants. The aim of this review was to assess the risks and benefits of diuretic administration in preterm infants with RDS. The standard search method of the Cochrane Neonatal Review
Charlotte K Leech et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 64(Pt 1), 101-107 (2008-01-22)
The compounds chlorothiazide and hydrochlorothiazide (crystalline form II) have been studied in their fully hydrogenous forms by powder neutron diffraction on the GEM diffractometer. The results of joint Rietveld refinement of the structures against multi-bank neutron and single-bank X-ray powder
Krzysztof J Paluch et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 41(5), 603-611 (2010-09-08)
Chlorothiazide (CTZ), unlike other thiazide diuretics, can form salts. An injectable formulation containing the sodium salt is available; however neither the physicochemical characteristics of the salt nor its solid state form have been previously reported. This work reports on the
Saleem Shaikh et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(3), 1055-1057 (2008-09-26)
A simple and precise high performance liquid chromatographic method has been developed and validated for the simultaneous determination of bisoprolol fumarate (BF), and hydrochlorothiazide (HCTZ) in a tablet formulation. Chromatography was carried out at 25 degrees C on a 4.6