Fortfahren mit
1087009
USP
Calciumpantothenat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Pantothensäure Hemicalciumsalz, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanin Hemicalciumsalz, D-Pantothensäure Calciumsalz, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
300 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 415,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3769272
€ 415,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
calcium pantothenate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
General description
Aufgrund der instabilen, hygroskopischen Natur der freien Säure, wird das Calciumsalz verwendet.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts bereitgestellten Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen erhalten Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Calciumpantothenat ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Calciumpantothenat-Tabletten
  • Fett- und wasserlösliche Vitamine als Kapseln
  • Fett- und wasserlösliche Vitamine als Lösung zum Einnehmen
  • Fett- und wasserlösliche Vitamine als Tabletten
  • Fett- und wasserlösliche Vitamine mit Mineralstoffen als Kapseln
  • Fett- und wasserlösliche Vitamine mit Mineralstoffen als Lösung zum Einnehmen
Vorläufer für die Biosynthese von Coenzym A
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1232C8731Y0002101
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
calcium pantothenate
API family
calcium pantothenate
API family
-
API family
calcium pantothenate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumpantothenat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maha R Farhat et al.
Genome medicine, 6(11), 101-101 (2014-12-09)
Whole genome sequencing is increasingly used to study phenotypic variation among infectious pathogens and to evaluate their relative transmissibility, virulence, and immunogenicity. To date, relatively little has been published on how and how many pathogen strains should be selected for
Daniel R G Price et al.
BMC biology, 12, 110-110 (2014-12-21)
Genome evolution in intracellular microbial symbionts is characterized by gene loss, generating some of the smallest and most gene-poor genomes known. As a result of gene loss these genomes commonly contain metabolic pathways that are fragmented relative to their free-living
Henning Frerigmann et al.
Plant physiology, 166(1), 349-369 (2014-07-23)
By means of yeast (Saccharomyces cerevisiae) two-hybrid screening, we identified basic helix-loop-helix transcription factor05 (bHLH05) as an interacting partner of MYB51, the key regulator of indolic glucosinolates (GSLs) in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). Furthermore, we show that bHLH04, bHLH05, and bHLH06/MYC2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1087009-200MG04061838686305