Direkt zum Inhalt
C8731
Calcium-Pantothenat
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
Synonym(e):
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.53
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058012
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-278-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3769272
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
crystalline, powder
mol wt
monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI key
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
General description
Due to the unstable, hygroscopic nature of the free acid, the calcium salt is employed.
Vitamin B5 oder Pantothensäure ist ein viskoses Öl, das in Ethanol und Wasser löslich ist. Es wird von Pflanzen und Mikroorganismen erzeugt. d-(+)-Pantothensäure ist die natürlich vorkommende Form von Pantothensäure und ist biologisch aktiv.
Application
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Calciumpantothenat wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Vitaminlösung für synthetische Medien
  • als Komponente von Vitaminmischung für die ICS-Mediummischung
  • als Komponente einer chemisch definierten Ernährung für Metallabbaustudien in Drosophila
  • als Ergänzung zur Untersuchung des Coenzym-A-Metabolismus in Mausmodellen von nichtalkoholischer Steatohepatitis
Biochem/physiol Actions
Die Calciumsalze von Panthenol werden weitläufig in pharmazeutischen Zubereitungen eingesetzt. Pantothenat ist eine Komponente von Coenzym A und nützlich für dessen Synthese. Pantothensäure ist auch an der Synthese von Häm, Cholesterin und Fettsäuren beteiligt. Da Vitamin B5 in allen Lebensmitteln vorkommt, ist in der Regel kein Mangel feststellbar.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)