Fortfahren mit
1084306
USP
Cabergolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Cabergolin, 1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergolin-8′β-carbonyl)-harnstoff, 1-[(6-Allylergolin-8β-yl)-carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethyl-harnstoff, Cabaser, Dostinex, FCE-21336
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
125 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.600,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 3.600,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cabergoline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Das Lysergsäureamid-Derivat Cabergolin ist ein wirksamer Dopamin-D2-Rezeptoragonist. Es wirkt auch auf Dopamin-Rezeptoren in lactophilen Zellen des Hypothalamus unter Unterdrückung der Prolactin-Produktion in der Hypophyse. Es wurde bei der Monotherapie früher Phasen der Parkinson-Krankheit verwendet und in der Kombinationstherapie zusammen mit Levodopa und einem Decarboxylase-Inhibitor, wie z.B. Carbidopa, in progressiven Phasen der Parkinson-Krankheit und der Begleittherapie von Prolactin-produzierenden Tumoren der Hypophyse (microprolactinomas ).
Dopamin D2-Rezeptor-Agonist, Prolaktin-Hemmer; Antiparkinsonmittel
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000472C02461087825
Cabergoline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1084306
Cabergoline
Cabergoline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000472
Cabergoline
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
cabergoline
API family
cabergoline
API family
-
API family
candesartan
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cabergolin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1084306-125MG04061838685933