Fortfahren mit
C0246
Cabergolin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergolin-8′β-carbonyl)-harnstoff, 1-[(6-Allylergolin-8β-yl)-carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethyl-harnstoff, Cabaser, Dostinex, FCE-21336
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 725,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H37N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D −63 to −74°, c = 0.5 in dichloromethane
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Das Lysergsäureamid-Derivat Cabergolin ist ein wirksamer Dopamin-D2-Rezeptoragonist. Es wirkt auch auf Dopamin-Rezeptoren in lactophilen Zellen des Hypothalamus unter Unterdrückung der Prolactin-Produktion in der Hypophyse. Es wurde bei der Monotherapie früher Phasen der Parkinson-Krankheit verwendet und in der Kombinationstherapie zusammen mit Levodopa und einem Decarboxylase-Inhibitor, wie z.B. Carbidopa, in progressiven Phasen der Parkinson-Krankheit und der Begleittherapie von Prolactin-produzierenden Tumoren der Hypophyse (microprolactinomas ).
Dopamin D2-Rezeptor-Agonist, Prolaktin-Hemmer; Antiparkinsonmittel
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1084306Y0000472SML1242
Cabergolin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1084306
Cabergolin
Cabergolin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000472
Cabergolin
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cabergolin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)