Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 399,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) |
| mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Isopropylidendiphenol
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80-05-7
80-05-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1075892 | 04061833849248 |
| 1075892-200MG | 04061838669476 |