No data is available in regards to the product's storage compatibility with SS304L- MOC Equipment. It is packaged in HDPE plastic bottles.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,10 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
General description
Application
- Quantitative Analyse von Bisphenol A und Bisphenol S in drei Kunststoffproduktproben einer Mineralwasserflasche, Polycarbonatflasche und Babyflasche unter Verwendung eines modifizierten Glaskohlenstoffelektrode (GCE)-Sensors auf der Grundlage eines kristallinen kovalenten organischen Gerüsts.
- Gleichzeitige Bestimmung von Bisphenol A, S und F in 112 Proben von Thermopapierquittungen durch an Massenspektrometrie gekoppelte Flüssigchromatografie (LC-MS) nach ihrer ultraschallgestützten Extraktion
- Entwicklung und Validierung eines Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie(GC-MS/MS)-Verfahrens zum Messen von Bisphenol A und 18 BPA-ähnlichen Verbindungen in 30 Muttermilchproben nach ihrer Festphasenextraktion (SPE)
- Herstellung eines elektrochemischen Sensors auf der Grundlage von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNT) modifizierten Glaskohlenstoffelektrode (GCE) zum Bestimmen von Bisphenol A und S in Flusswasser und Thermopapierproben durch Cyclovoltammetrie (CV)
- Bestimmung von Bisphenol A in Urinproben durch ein neuartiges Verfahren auf der Grundlage von miniaturisierter QuEChERS-Extraktion und Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)
- Untersuchung des Bisphenol-A-Gehalts aus Glas- oder Pasteur-Pipetten mit biologischen Flüssigkeiten von maternalen Frauen mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatografie (HPLC).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 97% | description 98% |
| assay ≥99% | assay - | assay 97% | assay 98% |
| bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp - |
| mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 245-250 °C (lit.) |
| Gene Information mouse ... Esr1(13982) | Gene Information - | Gene Information mouse ... Esr1(13982) | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Isopropylidendiphenol
flash_point_c
227 °C - closed cup
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80-05-7
80-05-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is BPA Product Is suitable to store in SS304L- MOC Equipment?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Does BPA dissolve in oils? such as corn oil or olive oil ?
1 answer-
This product is not tested for solubility in corn or olive oil. The solubility of this material in oils would have to be determined by the end-user. However, see the link below to a publication that indicates that may be soluble. This information has not been verified.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35342727/Helpful?
-