Fortfahren mit
1046078
USP
Desosaminylazithromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
15 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
€ 396,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H58N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.79
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 396,80
Listenpreis€ 1.280,00Sparen Sie 69%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)C)O)C)CC)(O)C)O)C)C
InChI
1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
InChI key
PXDYILJJHOVNLO-NZMWSZMZSA-N
Application
Desosaminylazithromycin USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock, system suitability, standard, system suitability stock, and peak identification solution for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Azithromycin for Injection
  • Azithromycin
  • Azithromycin Tablets
  • Azithromycin for Oral Suspension
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1046089PHR26251046056
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desosaminylazithromycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Azithromycin for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2), 451-451 (2020)
Azithromycin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 446-446 (2020)
Azithromycin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 457-457 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1046078-15MG04061833849194