Fortfahren mit
1046056
USP
Azithromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Azithromycin Dihydrat, N-Methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycin A, CP-62993
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H72N2O12 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
785.02
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12.2H2O/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28;;/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3;2*1H2/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-;;/m1../s1
InChI key
SRMPHJKQVUDLQE-KUJJYQHYSA-N
General description
Azithromycin is a subclass of macrolides consisting of 15-membered macrocyclic lactone ring to which sugar moieties are linked.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Azithromycin USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, standard stock solutions for the assay, identification, performance, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Azithromycin for Oral Suspension
  • Azithromycin Capsules
  • Azithromycin for Injection
Biochem/physiol Actions
Azithromycin Dihydrat ist ein Makrolid-Antibiotikum mit immunmodulierenden/entzündungshemmenden Eigenschaften.
Azithromycin Dihydrat ist ein Makrolid-Antibiotikum, der Azalid Unterklasse. Es bindet an die 50S-Untereinheit des 70S bakterieller Ribosomen und hemmt die RNA-abhängige Protein-Synthese in Bakterienzellen. Azithromycin hat auch immunmodulierende/entzündungshemmende Eigenschaften, diese sind nützlich bei der Behandlung von zystischer Fibrose.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75199Y00003061046067
Azithromycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000306
Azithromycin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
azithromycin
API family
-
API family
azithromycin
API family
azithromycin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azithromycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)