Fortfahren mit
1029501
USP
Amlodipinbesilat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Amlodipinbesilat, 2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorphenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridindicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester-benzolsulfonat, Norvasc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
350 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.05
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amlodipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der ausstellenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der ausstellenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Amlodipinbesylat ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Amlodipin- und Atorvastatin-Tabletten
  • Amlodipin- und Benazeprilhydrochlorid-Kapseln
  • Amlodipin- und Olmesartan-Medoxomil-Tabletten
  • Amlodipin- und Valsartan-Tabletten
  • Amlodipinbesylat
  • Amlodipinbesylat-Tabletten
  • Amlodipin Kombinierte Lösung zum Einnehmen
Biochem/physiol Actions
Amlodipin ist ein L-Typ-Calciumkanal-Blocker. Amlodipin gehört zu einer Klasse von Herz-Kreislauf-Medikamenten, die an spannungsabhängigen Calciumkanälen der CaV1 oder L-Typ Klasse wirken. Amlodipin hat auch blutdrucksenkende und antianginale Wirkungen. Wirksam ist hauptsächlich das (-)-Isomer. Amlodipin hemmt das Wachstum von menschlichen Epidermoidkarzinom A431-Zellen und hat eine anti-reproductive Wirkung bei männlichen Ratten.
Amlodipinbesilat ist ein L-Typ-Calciumkanal-Blocker.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000049A5605PHR1185
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
amlodipine
API family
amlodipine
API family
-
API family
amlodipine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amlodipinbesilat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can this amlodipine suitable for antimicrobial susceptibility testing?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in antimicrobial susceptibility testing. Amlodipine besylate USP reference standard is intended for use in specified quality tests and assays as outlined in the USP compendia.