Fortfahren mit
PHL83245
Morindin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Morindon-3-O-β-primeverosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 874,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 874,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2c(c3c(cc2)C(=O)c4c(ccc(c4O)C)C3=O)O
InChI
1S/C26H28O14/c1-8-2-3-9-14(16(8)28)17(29)10-4-5-12(20(32)15(10)18(9)30)39-26-24(36)22(34)21(33)13(40-26)7-38-25-23(35)19(31)11(27)6-37-25/h2-5,11,13,19,21-28,31-36H,6-7H2,1H3/t11-,13-,19+,21-,22+,23-,24-,25+,26-/m1/s1
InChI key
UVLAQGRQOILFBG-UHCLWRNRSA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83511PHL80357PHL89506
Morindin phyproof® Reference Substance
PHL83245
Morindin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83245-10MG04054839922923