Merck
PHL83511
Iriflophenon-3-C-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Iriflophenon-3-C-β-D-glucopyranosid, (3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-2,4,6-trihydroxyphenyl)-(4-hydroxyphenyl)-methanon, Iriflophenon 3-C-β-D-glucosid
Größe auswählen
10 MG
€ 647,00
€ 647,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 647,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.36
Beilstein:
5659115
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 647,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c(c2O)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C19H20O10/c20-6-11-15(25)17(27)18(28)19(29-11)13-10(23)5-9(22)12(16(13)26)14(24)7-1-3-8(21)4-2-7/h1-5,11,15,17-23,25-28H,6H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
InChIKey
BZYKNVLTMWYEFA-ZJKJAXBQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)