Fortfahren mit
95065
Terbuthylazin Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
6-(tert.-Butylamino)-1H-1,3,5-triazin-2,4-dion, Terbuthylazin-TP MT23 (LM5)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.03573C33301D23408
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
98.0% (HPLC)
assay
-
assay
95%
assay
97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95065-10MG04061842206933