Fortfahren mit
C33301
Atrazin-desethyl-desisopropyl
95%
Synonym(e):
2-Chloro-4,6-Diamino-1,3,5-Triazin, 6-Chlor-2,4-diamino-1,3,5-triazin, Desethyl-desisopropylatrazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
€ 95,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4ClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-260-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
95%
Form:
powder
€ 95,25
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 25%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
>320 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
InChI key
FVFVNNKYKYZTJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)