Fortfahren mit
20342
Porapak poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak QS, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Level
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~550 m2/g
matrix
Porapak QS
particle size
50-80 mesh
density
~0.34 g/mL (free fall density)
General description
Die porösen Porapak-Polymere sind kugelförmige Körner mit einer konstanten Partikelgröße, Porosität und Oberfläche, die analytische Präzision und Messgenauigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous.
Application
Porapak QS treated with 2% phosphoric acid maybe used as column packing for gas chromatographic analysis of volatile fatty acids in rumen fluid.
Other Notes
Porapak QS is a silanized version of Porapak Q to reduce surface adsorption.
Legal Information
PoraPak is a trademark of Waters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203432034420328
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
particle size
50-80 mesh
particle size
80-100 mesh
particle size
100-120 mesh
particle size
80-100 mesh
surface area
~550 m2/g
surface area
~550 m2/g
surface area
~550 m2/g
surface area
~150 m2/g
matrix
Porapak QS
matrix
Porapak QS
matrix
Porapak QS
matrix
Porapak P
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)
Analysis of rumen fluid volatile fatty acids by chromatography with Porapak QS.
kellogg DW.
Journal of Dairy Science, 52 (10), 1690-1692 (1969)
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2034204061833656716