Fortfahren mit
20328
Porapak™ poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~150 m2/g
matrix
Porapak P
particle size
80-100 mesh
density
~0.26 g/mL (free fall density)
General description
Die porösen Porapak-Polymere sind kugelförmige Körner mit einer konstanten Partikelgröße, Porosität und Oberfläche, die analytische Präzision und Messgenauigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous. Porapak™ P is a porous polymer composed of styrene and divinylbenzene.
Application
Stainless steel column packed with Porapak™ P maybe used for the analysis of lipoxygenase reaction products by gas chromatography equipped with flame ionization detectors.
Legal Information
PoraPak is a trademark of Waters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203292032420337
description
matrix Porapak P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak P, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak N, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak S, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
surface area
~150 m2/g
surface area
~150 m2/g
surface area
~300 m2/g
surface area
~375 m2/g
particle size
80-100 mesh
particle size
100-120 mesh
particle size
50-80 mesh
particle size
80-100 mesh
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
matrix
Porapak P
matrix
Porapak P
matrix
Porapak N
matrix
Porapak S
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
packaging
bottle of 75 cc
density
~0.26 g/mL (free fall density)
density
~0.26 g/mL (free fall density)
density
~0.41 g/mL (free fall density)
density
~0.35 g/mL (free fall density)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the weight in grams of the 75cc HayeSep® container?
    1 answer
    1. The weight is approximately 24 grams for each 75cc container.
      Helpful?
  3. What is the maximum temperature for this packing?
    1 answer
    1. The maximum temperature for this packing is 250 °C.
      Helpful?
  4. How can I purchase a column that is packed with this material?
    1 answer
    1. Most packed column are custom made and require that you obtain a quotation. Please contact our Customer & Sales Services group at phone number (800)-247-6628, fax number (800)-447-3044 or email CIBelle@sial.com for additional information.
      Helpful?
  5. Is this product a packed column?
    1 answer
    1. This is packing material only; it is not a column. Some endusers will purchase this bottle of packing and prepare their own packed columns.
      Helpful?
  6. What does the 80/100 stand for in the product description?
    1 answer
    1. The 80/100 refers to the mesh size range of the actual particles.  When working with mesh size: the larger the mesh number, the smaller the diameter of the particle.  In this case 80 refers to a diameter of 177 microns and 100 refers to a diameter of 149 microns.  Therefore; the particles in this product with 80/100 will range between 149 microns and 177 microns.