Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,00 € 72,25 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
20 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
racked
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 3522
€ 72,25
Listenpreis€ 85,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
feature
racked
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3522
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
20 μL
volume
20 μL
General description
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Ultra-micro style is perfect for working with low-volume samples.
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature racked | feature Pure packed | feature racked | feature racked |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3522 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3521 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3512 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3542 |
| volume 20 μL | volume 0.5—20 μL | volume 10 μL | volume 200 μL |
| packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea, package of 960 tips | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 3840 ea (5 packs of 768) |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z708992-1PAK | 04061832935454 |