Fortfahren mit
Z654388
Consort EV series power supplies
EV243, output0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
230 V AC
description
3 × 4 mm sockets, 30 ohms min load resistance
manufacturer/tradename
EV243
availability
available only in EU
parameter
0-40 °C ambient temperature
W × D × H
24 cm × 20 cm × 13 cm
weight
3 kg
output
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
General description
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity
All of the Consort EV series power supplies offer manual programming of voltage, current, temporary changes to power and time parameters can be made without interrupting the run. Up to 9 frequently used programs can be stored for future recall.
The instruments are fully protected against overload condition including accidental short circuit of output. Galvanic RS232 input/output insulation prevents ground loop interferences when connected to computer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z654353Z654361Z654426
W × D × H
24 cm × 20 cm × 13 cm
W × D × H
24 cm × 20 cm × 13 cm
W × D × H
31 cm × 26 cm × 15 cm
W × D × H
31 cm × 26 cm × 15 cm
AC/DC input
230 V AC
AC/DC input
230 V AC
AC/DC input
230 V AC
AC/DC input
230 V AC
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
description
3 × 4 mm sockets, 30 ohms min load resistance
description
10 ohm min load resistance, 4 × 4 mm sockets
description
4 × 4 mm sockets, 5 ohms min load resistance
description
30 ohms min load resistance, 4 × 2 mm sockets
weight
3 kg
weight
4.3 kg
weight
10 kg
weight
10 kg
output
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
output
0-300 V, 0-1,000 mA, 0-150 W
output
0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
output
0-3,000 V, 0-300 mA, 0-300 W
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)