Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAC/DC input
230 V AC
description
4 × 4 mm sockets, 5 ohms min load resistance
manufacturer/tradename
EV202
availability
available only in EU
parameter
0-40 °C ambient temperature
W × D × H
31 cm × 26 cm × 15 cm
weight
10 kg
output
0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
General description
- Timer 0-99.59 hour
- Volt hours 0-99.99 kVH
- LCD display, 2 × 16 characters
- Ground leakage detection 500 μA
- No load detection, programmable, overload detection
- 3600 values of data logging
- 0-95% non condensing humidity
All of the Consort EV series power supplies offer manual programming of voltage, current, temporary changes to power and time parameters can be made without interrupting the run. Up to 9 frequently used programs can be stored for future recall.
The instruments are fully protected against overload condition including accidental short circuit of output. Galvanic RS232 input/output insulation prevents ground loop interferences when connected to computer.
The instruments are fully protected against overload condition including accidental short circuit of output. Galvanic RS232 input/output insulation prevents ground loop interferences when connected to computer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?