Fortfahren mit
Z640441
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 50-1250 μL
Synonym(e):
pipetting tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
50—1250 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.487, Eppendorf® 022491563
material
green
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.487, Eppendorf® 022491563
L
76 mm
maximum volume
1.25 mL
volume range
50-1250 μL
volume
50—1250 μL
General description
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z640433Z640395Z640409
volume
50—1250 μL
volume
50—1000 μL
volume
0.1—20 μL
volume
0.5—20 μL
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.487, Eppendorf® 022491563
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.460, Eppendorf® 022491555
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.380, Eppendorf® 022491512
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.041, Eppendorf® 022491521
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
green
material
blue
material
medium gray tip
material
light gray tip
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z640441-960EA04061832460130