Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
50—1000 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.460, Eppendorf® 022491555
material
blue
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.460, Eppendorf® 022491555
L
71 mm
maximum volume
1 mL
volume range
50-1000 μL
volume
50—1000 μL
General description
Eppendorf® epT.I.P.S. Magazine sind spezielle Einsätze mit Pipettenspitzen zum Nachfüllen einer wiederverwendbaren Box, wodurch der Abfall im Vergleich zu Gestellen für den Einmalgebrauch reduziert wird. Diese Nachfüllbehälter samt Pipettenspitzen können in der Box bei Temperaturen bis zu 121 °C autoklaviert werden. Je nach Volumen der Pipettenspitzen können die Einsätze in dem Nachfüllsystem dicht nebeneinander oder übereinander gestapelt werden. Vor dem Aufnehmen der Pipettenspitzen müssen die Nachfüllbehälter samt Pipettenspitzen in die wiederverwendbare Box eingesetzt werden. Pipetten sind in verschiedenen Verpackungseinheiten erhältlich, zum Beispiel als Bulkware, in Magazinen, in sterilen Magazinen, in Gestellen oder als Einzelpackungen.
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Application
Eppendorf® epT.I.P.S. Die Magazine sind geeignet für allgemeine Laboranwendungen zur Sicherstellung eines kontaminationsarmen Transfers von Flüssigkeiten. Sie wurden zum schonenden Mischen von Zellen verwendet.
Features and Benefits
- Einweg-Pipettenspitzen
- Universeller Konus
- Einfache Handhabung
- Erhältlich in verschiedenen Reinheitsgraden
- Farbcodiert für verschiedene Volumengrößen
- Farbkodierung in Übereinstimmung mit Pipetten
- Optisch gut erkennbare Volumenmarkierung
- Aufsetzen und Abwerfen mit minimalem Kraftaufwand
- Sichere und vollständige Abdichtung
- Maximale Präzision und Genauigkeit
- Lange Pipettenspitzen für bestimmte Volumengrößen erhältlich
Other Notes
Eppendorf empfiehlt, Pipettenspitzen zum Sterilisieren zu autoklavieren.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?