Fortfahren mit
Z4277
Zileuton
≥98% (HPLC), 5-Lipoxygenase inhibitor, powder
Synonym(e):
(±)-N-(1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-N-hydroxyharnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zileuton, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
InChI key
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240)
Biochem/physiol Actions
Zileuton is a 5-Lipoxygenase inhibitor.
Zileuton is an anti-asthmatic, an inhibitor of 5-lipoxygenase; the initial enzyme in the biosynthesis of leukotrienes from arachidonic acid.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1724656Z0877B9688
Zileuton United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724656
Zileuton
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zileuton
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z4277-50MG04061832787374
Z4277-10MG04061837626074