Fortfahren mit
Z0292
α-Zearalanol
~98% (HPLC), powder, mycotoxin
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxyundecyl)benzoic acid μ-lactone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,90
€ 81,51
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-769-0
MDL number:
Assay:
~98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,51
Listenpreis€ 95,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
α-Zearalanol, ~98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
~98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
UHPLC: suitable
solubility
methanol: 1.96-2.04 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14+/m0/s1
InChI key
DWTTZBARDOXEAM-GXTWGEPZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z0417Z0166A7883
assay
~98% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/MS: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z0292-5MG04061837588488
Z0292-1MG04061837588471