Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 283,00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 521,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
α-Zearalenol,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
- as an analytical standard in the quantification of mycotoxins from animal feed
- to evaluate its oestrogenic activity on boar sperm motility , as an anti-oestrogen control in MCF7 cells
- as a reference standard in a liquid chromatography-negative ion electrospray tandem mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization (LCAPCI/MS/MS) for bovine follicular fluids (FFs) quantification
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2 + 67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| Z0166-10MG | 04061832856902 |
| Z0166-5MG | 04061837588457 |