Fortfahren mit
Z0167
Zearalanon
≥98% (TLC), mycotoxin, powder
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-6-(10-hydroxy-6-oxoundecyl)benzoesäure-μ-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,60
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 52,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zearalanon,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCCC(=O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI key
APJDQUGPCJRQRJ-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
General description
Zearalanon (ZEA) oder F-2-Toxin, ein nichtsteroidales Östrogenmykotoxin, wird von verschiedenen Fusarium-Spezies erzeugt. Fusarium graminearum wird als Haupterzeuger von Zearalanon erachtet. Es wird in der Regel in schimmligem Heu, Mais mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, vor der Ernte erkranktem Mais usw. gefunden.
Application
Zearalanon wird wie folgt verwendet:
  • als Mykotoxin zur Untersuchung seiner Wirkungen auf die Histologie von Ovarien bei präpubertären Hündinnen
  • als Mykotoxin zur Untersuchung seines Einflusses auf ausgewählte immunologische, hämatologische und biochemische Indizes bei Hündinnen
  • als Standard zur Entwicklung von Kalibrierungskurven, um seine Wirkungen auf die Progesteron- und 17β-Estradiolkonzentrationen im peripheren Blut und auf das Körpergewicht von präpubertären Beagle-Hündinnen zu untersuchen
  • als Standard zur Entwicklung von Kalibrierungskurven, um den Grad der Intoxikation bei Frauen mit neoplastischen Läsionen der Fortpflanzungsorgane zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Es wird angenommen, dass Zearalanon Vulvovaginitis und Östrogenreaktionen bei Säuen auslöst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z0166Z0417Z2000
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z0167-5MG04061837588464
Z0167-1MG04061826236864