Fortfahren mit
Y4625
Brauhefe
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Bierhefe, Hefe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
solubility
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
YBDYSC2Y1000
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 10% (remains clear after heating to 40°C.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brauhefe
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)