Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Preparation Note
1.92 g ist ausreichend für 1 L Medium.
Other Notes
Das Supplement enthält alle folgenden Komponenten wie angegeben:
Aminosäuren: Alle Standard Aminosäuren ausser Histidin. Die Konzentration aller Aminosäuren ist 76 mg/L mit Ausnahme von Leucin (380 mg/L).
Weitere Nährstoffe: Adenin (18 mg/L), Inositol (76 mg/L), Uracil (76 mg/L), p-Aminobenzoesäure (8 mg/L).
Aminosäuren: Alle Standard Aminosäuren ausser Histidin. Die Konzentration aller Aminosäuren ist 76 mg/L mit Ausnahme von Leucin (380 mg/L).
Weitere Nährstoffe: Adenin (18 mg/L), Inositol (76 mg/L), Uracil (76 mg/L), p-Aminobenzoesäure (8 mg/L).
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?