Fortfahren mit
Y1771
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without uracil, leucine, and tryptophan
Synonym(e):
Synthetic yeast drop-out mix, Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
transformation: suitable
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements, without uracil, leucine, and tryptophan has been used for screening:
  • the transformants of the PO1f strains which carried the pCRISPRyl_URA3sgRNA plasmids
  • Yarrowia lipolytica PO1f strain positive transformants
  • CRISPR- and RNA-assisted in vivo directed evolution (CRAIDE) mutants
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Preparation Note
Dissolve 1.46 g of supplement per liter of medium.
Other Notes
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y1896Y2021Y2146
description
without uracil, leucine, and tryptophan
description
without lysine
description
without histidine, leucine, tryptophan, and adenine
description
without histidine, leucine, and tryptophan
technique(s)
transformation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
transformation: suitable
technique(s)
transformation: suitable
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)