Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 280,00 € 238,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 238,00
Listenpreis€ 280,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
originator
Takeda
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(Sc2ccccc12)c3ccccn3
InChI
1S/C13H8N2OS/c16-12-9-5-1-2-7-11(9)17-13(15-12)10-6-3-4-8-14-10/h1-8H
InChI key
GBAKVEWPYUIGHN-UHFFFAOYSA-N
Application
BTZO-1 may be used in ARE-mediated gene expression studies.
Biochem/physiol Actions
BTZO-1 is a suppressor of cardiomyocyte apoptosis presumably by activation of antioxidant response element (ARE)-mediated gene expression. BTZO-1 binds to the macrophage migration inhibitory factor (MIF) that is required to activate the glutathione S-transferase Ya subunit (GST Ya) gene ARE.
suppressor of cardiomyocyte apoptosis; ligand of macrophage migration inhibitory factor (MIF)
Features and Benefits
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥7 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| originator Takeda | originator - | originator - | originator - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?