This product is soluble in water at a concentration of 10 mg/mL. It can also be dissolved in a buffer according to specific experimental references, such as 50 mM potassium phosphate. The stability of the solution has not been tested.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 | |
| 100 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 364,00 |
Über diesen Artikel
biological source
microbial
Quality Level
form
lyophilized powder
specific activity
≥7 units/mg solid
mol wt
~160 kDa
technique(s)
inhibition assay: suitable
color
brown
optimum pH
7.5-8.0
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... xdhA(947116), xdhB(947205), xdhC(945148)
General description
Xanthinoxidase (XO), ein vielseitiges Molybdoflavoprotein, ist eine der Formen von Xanthinoxidoreduktasen (XOR). XO ist durch zwei Flavinmoleküle (FAD), zwei Molybdänatome und acht Eisenatome pro Enzymeinheit charakterisiert.[1]
Optimaler pH-Wert: 7,5–8,0
Optimale Temperatur: 65 °C
pH-Stabilität: pH-Wert 6,5–9,0 (25 °C, 15 Std.)
Wärmestabilität: Unter 55 °C (pH-Wert 8,0, 30 Min.)
Application
- zum Bestimmen der Xanthinoxidaseaktivität in vitro[2]
- als Quelle zum Erzeugen von Superoxidanionen während des Superoxiddismutase-Assays[3]
- als Komponente der Reagensmischung in einer Vorrichtung auf Basis von kolorimetrischen Papierstreifen, um Allopurinol in der traditionellen Medizin durch eine Enzymreaktion nachzuweisen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Personen zugänglich ist.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| biological source microbial | biological source bovine milk | biological source bacterial (arthrobacter sp.) | biological source - |
| specific activity ≥7 units/mg solid | specific activity ≥0.8 units/mg protein | specific activity ≥12 units/mg protein | specific activity ≥0.4 units/mg protein |
| Gene Information Escherichia coli K12 ... xdhA(947116), xdhB(947205), xdhC(945148) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form powder | form ammonium sulfate suspension |
| optimum pH 7.5-8.0 | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
The appearance of uric acid is measured at 293nm by spectrophotometry.
Verwandter Inhalt
QC Methods
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| X2252-25UN | 04061837545245 |
| X2252-100UN | 04061837545238 |
-
Good morning, I purchased xanthine oxidase X2252-25UN for quantifying SOD enzymatic activity. Which buffer should I use to solubilize the enzyme? After solubilization, how should I store the resulting solution?
1 answer-
Helpful?
-
-
Guten Tag, in welchem Lösungsmittel und bis zu welcher Konzentration ist das Enzym gut löslich? Kann Natrium Phosphat Puffer verwendet werden? Danke.
1 answer-
For assay purposes, this product is prepared in 50 mM Potassium Phosphate Buffer, pH 7.5 at 25°C. The material is lyophilized from a solution containing BSA and sodium glutamate. While the solubility has not specifically been tested in sodium phosphate buffer, it is expected to be suitable. Please see the link below to review the assay protocol for this item:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/184/938/x2252enz.pdfHelpful?
-