Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,10 |
25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 |
50 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 241,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-657-6
MDL number:
EG-Nummer:
1.17.3.2.
Specific activity:
≥0.4 units/mg protein
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentype
Grade I
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥0.4 units/mg protein
foreign activity
uricase ≤0.5%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Xanthinoxidase (XOD) ist ein Metallflavoprotein. Es weist Flavinadenindinukleotid (FAD), Molybdän und Eisen im Verhältnis von 2:2:8 auf. Dieses Homodimer hat eine Molekülmasse von 290 kDa. Es gehört zur Molybdän-Proteinfamilie. Dieses Enzym besteht aus zwei separaten Substratbindungsstellen.
Frühere EG-Nummer 1.1.3.22
Application
Xanthinoxidase aus Rindermilch wird wie folgt verwendet:
- bei der Herstellung von Xanthinoxidase(XO)-Lösung für einen 5-(Diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrrolin-N-oxid(DEPMPO)-Radikalfänger-Assay
- in einem In-vitro-XO-Assay zur Untersuchung von vietnamesischen Heilpflanzen auf ihre XO-hemmende Wirkung
- als Standard zur Bestimmung der XO-Aktivität
- als Standard zum Prüfen der synergistischen Wirkung von Docosahexansäure (DHA)
Biochem/physiol Actions
Die Hydroxylierung von Hypoxanthin zu Xanthin und von Xanthin zu Harnsäure wird vom Xanthinoxidase(XO)-Enzym katalysiert.
Xanthinoxidase ist an der Reduktion von Cytochrom C durch das Erzeugen von Superoxidanionen nach der Oxidation von Xanthin beteiligt. Diese freien Radikale sind für die Reduktion von Cytochrom C verantwortlich. [1]
Xanthinoxidase ist ein molybdänhaltiges Enzym, das im Zytosol vorkommt und durch Flavonoide stark gehemmt werden kann. Es spielt eine wesentliche Rolle beim Metabolismus einiger Arzneimittel sowie von Purinen und Pyrimidinen. Es ist auch eine biologische Quelle für reaktive Sauerstoffspezies.
Physical form
Suspension in 2.3 M (NH4)2SO4, enthält 1 mM Natriumsalicylat
Analysis Note
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Other Notes
Eine Einheit wandelt je Minute bei einem pH-Wert von 7,5 und 25 °C 1,0 μmol Xanthin zu Harnsäure um. Etwa 50 % der Aktivität wird mit Hypoxanthin als Substrat erhalten.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥0.4 units/mg protein | specific activity ≥0.8 units/mg protein | specific activity ≥0.1 units/mg protein | specific activity 0.4-1.0 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity uricase ≤0.5% | foreign activity uricase ≤0.1% | foreign activity - | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthinoxidase aus Kuhmilch
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?