Fortfahren mit
W0138
Western Blocker Lösung
for HRP detection systems
Synonym(e):
Western blot blocking solution, blocking buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
400 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105329
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
≥2 yr
storage temp.
2-8°C
General description
Western Blocker Solution is used to block both PVDF and nitrocellulose membranes after proteins have been transferred onto them through dot blotting or Western blotting; blocking is performed to reduce or eliminate nonspecific binding of primary or secondary antibodies.
Application
Western Blocker-Lösung wurde für Detektionssysteme mit Meerrettichperoxidase (HRP)-Konjugaten optimiert. Es ist auch mit alkalischer Phosphatase-basierten Systemen kompatibel.
Features and Benefits
  • Does not inhibit weak HRP signals, as many milk-based blockers do.
  • Can be used both as a blocking component and as a probing component.
  • Supplied ready-to-use; no preparative step is required.
Legal Information
Western Blocker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WESTBL-ROWBAVDCH012504
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
shelf life
≥2 yr
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W0138-400ML04061838260512