Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 | |
| 6 x 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 433,00 |
Über diesen Artikel
€ 124,00
form
solution
usage
sufficient for 10 blots (11921673001 [100 cm2]), sufficient for 60 blots (11921681001 [100 cm2])
packaging
pkg of 100 mL (11921673001), pkg of 6 × 100 mL (11921681001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form - | form powder | form powder |
| usage sufficient for 10 blots (11921673001 [100 cm2]) | usage - | usage - | usage - |
| packaging pkg of 100 mL (11921673001) | packaging - | packaging pkg of 50 g | packaging pkg of 27 g |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Application
Physical form
Preparation Note
- Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS), pH 7,5
Hinweis: Da Natriumazid POD hemmt, darf es bei Einsatz von POD-Konjugaten nicht als antimikrobielles Mittel verwendet werden.
- TBS-Tween (TBST)
Hinweis: 0,1 % Tween 20 eignet sich für die meisten Anwendungen; allerdings können je nach verwendeten Membranen und Antikörpern verschiedene andere Detergenzien (wie SDS, Triton X-100 und Nonidet P40) bei Detergenzkonzentrationen von 0,01 bis 1 % bessere Ergebnisse erzielen.
- Block-Lösung (1 %)
Hinweis: Da Natriumazid POD hemmt, darf es bei Einsatz von POD-Konjugaten nicht als antimikrobielles Mittel verwendet werden.
- Block-Lösung (0,5 %)
- Antikörper-Lösungen
Hinweis: Die Konzentration des Block-Reagenzes ist ein wichtiger Parameter zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses in Western Blots. Wenn selbst bei optimierten Antikörperkonzentrationen noch ein hohes Hintergrundsignal vorhanden ist, erhöhen Sie die Konzentration des Block-Reagenzes während der Antikörperinkubationen und Waschschritte von 0,5 % auf 1 %. Wenn selbst bei längeren Antikörperinkubationen nur schwache Signale auftreten, senken Sie die Konzentration des Block-Reagenzes während der Antikörperinkubationen und Waschschritte von 0,5 % auf 0,1 %.
Analysis Note
Other Notes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 11921681001 | 04061838251237 |
| 11921673001 | 04061838251220 |
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung![Western Blocking Reagent, Solution solution, sufficient for 10 blots (11921673001 [100 cm2]), sufficient for 60 blots (11921681001 [100 cm2])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/352/091/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1/640/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1.jpg)