Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 x 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 351,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Size:
96 wells
€ 351,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
size
96 wells
Application
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| size 96 wells | size - | size - | size - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?