Fortfahren mit
MSNUPSD50
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
Synonym(e):
Montage Plasmid Miniprep
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable
plate size
96 wells
pore size
pore sizeproprietary
shipped in
ambient
Application
Research Category
Nucleic acid
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: Yes
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSNANLYLSKP096PLD35
description
Plasmid Plate
description
Clearing of bacterial cell lysates
description
Plasmid & BAC Miniprep
description
sufficient for 35 purifications
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
-
pore size
pore sizeproprietary
pore size
-
pore size
-
pore size
-
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
parameter
-
parameter
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
200
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)