Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 | |
| 100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 444,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polycarbonate body, polypropylene closure
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polycarbonate body, polypropylene closure
description
Autoclavable
W × L × H
77 mm × 77 mm × 77 mm
application(s)
agriculture
General description
Die Einheit ist unzerbrechlich und für die dauerhafte Nutzung konzipiert. Durch den einzigartigen Verschluss und Tropfring ist das Produkt für die Pflanzengewebekultur ideal.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate body, polypropylene closure | material polycarbonate body, polypropylene closure | material - | material polypropylene |
| W × L × H 77 mm × 77 mm × 77 mm | W × L × H 77 mm × 77 mm × 97 mm | W × L × H - | W × L × H - |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description - | description Autoclavable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ Kulturgefäß
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Duan Chu et al.
BMC genetics, 21(1), 98-98 (2020-09-05)
C-to-U RNA editing is prevalent in the mitochondrial and chloroplast genes in plants. The biological functions of a fraction of C-to-U editing sites are continuously discovered by case studies. However, at genome-wide level, the cis and trans determinants affecting the
Alexandra K Nothstein et al.
PloS one, 14(4), e0214219-e0214219 (2019-04-20)
Selenium plays an important, but vastly neglected role in human nutrition with a narrow gap between dietary deficiency and toxicity. For a potential biofortification of food with Se, as well as for toxicity-risk assessment in sites contaminated by Se, modelling
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| V8380-25EA | 04061826747773 |
| V8380-100EA | 04061833576250 |